Imprimer
1-Isopropyl-1H-1,2,4-triazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR945994-1G OR945994-250MG
APOSOR945994-1GEA 647 EUR
APOSOR945994-1G APOSOR945994-250MG
1-Isopropyl-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Isopropyl-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₅H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18889704
Numéro CAS: 63936-02-7