Imprimer
4-tert-Butyl-1-bromobenzène, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
OR9457-100G OR9457-500G OR9457-50G OR9457-1KG
APOSOR9457-100GEA 36.4 EUR
APOSOR9457-100G APOSOR9457-500G APOSOR9457-50G APOSOR9457-1KG
4-tert-Butyl-1-bromobenzène, grade Technique
4-tert-Butyl-1-bromobenzène
Formule: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.12 g/mol
Point d'ébullition: 228…232 °C
Point de fusion: 13…16 °C
Densité: 1.229 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000108
Numéro CAS: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2