Imprimer
4-Chloro-2-methyl-6-propylpyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR944950-1G OR944950-5G
APOSOR944950-1GEA 168 EUR
APOSOR944950-1G APOSOR944950-5G
4-Chloro-2-methyl-6-propylpyrimidine 95%
4-Chloro-2-methyl-6-propylpyrimidine
Formule: C₈H₁₁ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07365353
Numéro CAS: 89967-20-4