Imprimer
2-Bromo-3-methylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR944617-1G OR944617-250MG
APOSOR944617-1GEA 58.7 EUR
APOSOR944617-1G APOSOR944617-250MG
2-Bromo-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392002
Numéro CAS: 109179-31-9