Imprimer
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943641-1G OR943641-250MG
APOSOR943641-1GEA 271 EUR
APOSOR943641-1G APOSOR943641-250MG
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Formule: C₇H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419815
Numéro CAS: 21686-05-5