Imprimer
4-Hydroxybenzimidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943594-1G OR943594-250MG
APOSOR943594-1GEA 89.9 EUR
APOSOR943594-1G APOSOR943594-250MG
4-Hydroxybenzimidazole 95%
4-Hydroxybenzimidazole
Formule: C₇H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00963978
Numéro CAS: 67021-83-4