Imprimer
tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943285-1G OR943285-250MG
APOSOR943285-1GEA 770 EUR
APOSOR943285-1G APOSOR943285-250MG
tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate 95%
tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate
Formule: C₁₁H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18432512
Numéro CAS: 147528-20-9