Imprimer
4-Pyridazineacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943016-1G OR943016-250MG OR943016-500MG
APOSOR943016-1GEA 1710 EUR
APOSOR943016-1G APOSOR943016-250MG APOSOR943016-500MG
4-Pyridazineacetonitrile
4-Pyridazineacetonitrile
Formule: C₆H₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015867
Numéro CAS: 1142927-95-4