Imprimer
3-Ethynylpyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR942624-1G OR942624-250MG
APOSOR942624-1GEA 487 EUR
APOSOR942624-1G APOSOR942624-250MG
3-Ethynylpyridazine
3-Ethynylpyridazine
Formule: C₆H₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16988473
Numéro CAS: 1017793-08-6