Imprimer
4-Allyloxybenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941983-1G OR941983-250MG
APOSOR941983-1GEA 58.7 EUR
APOSOR941983-1G APOSOR941983-250MG
4-Allyloxybenzoic acid 95%
4-Allyloxybenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00526542
Numéro CAS: 27914-60-9