Imprimer

1-Nonadécène 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR941894-1G OR941894-5G
APOSOR941894-1GEA 85.7 EUR
APOSOR941894-1G APOSOR941894-5G
1-Nonadécène 95%
1-Nonadécène
Formule: C₁₉H₃₈
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009010
Numéro CAS: 18435-45-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR