Imprimer
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941454-1G OR941454-250MG
APOSOR941454-1GEA 314 EUR
APOSOR941454-1G APOSOR941454-250MG
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine 98%
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15203622
Numéro CAS: 1973-04-2