Imprimer
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9413-1G OR9413-5G
APOSOR9413-1GEA 139 EUR
APOSOR9413-1G APOSOR9413-5G
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₁₄H₁₄BrNO₃S
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02227932
Numéro CAS: 446308-82-3