Imprimer
Ethyl Indoline-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl indoline-2-carboxylate, Indoline-2-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR940768-1G OR940768-5G
APOSOR940768-1GEA 66.7 EUR
APOSOR940768-1G APOSOR940768-5G
Ethyl Indoline-2-carboxylate 95%
Ethyl Indoline-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797114
Numéro CAS: 50501-07-0