Imprimer
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9405-1G OR9405-5G
APOSOR9405-1GEA 139 EUR
APOSOR9405-1G APOSOR9405-5G
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₂BrNO₃S
Point de fusion: 163…166 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06808833
Numéro CAS: 871269-16-8