Imprimer
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9404-1G OR9404-5G
APOSOR9404-1GEA 139 EUR
APOSOR9404-1G APOSOR9404-5G
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02919424
Numéro CAS: 428471-30-1