Imprimer
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9403-1G OR9403-5G
APOSOR9403-1GEA 139 EUR
APOSOR9403-1G APOSOR9403-5G
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Point de fusion: 208…212 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08056376
Numéro CAS: 871269-15-7