Imprimer
Methyl quinoline-5-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR940019-1G OR940019-250MG
APOSOR940019-1GEA 67.3 EUR
APOSOR940019-1G APOSOR940019-250MG
Methyl quinoline-5-carboxylate 98%
Methyl quinoline-5-carboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204270
Numéro CAS: 16675-62-0