Imprimer
4-(Isopropylamino)-1-butanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939932-1G OR939932-5G
APOSOR939932-1GEA 21.5 EUR
APOSOR939932-1G APOSOR939932-5G
4-(Isopropylamino)-1-butanol 95%
4-(Isopropylamino)-1-butanol
Formule: C₇H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14708173
Numéro CAS: 42042-71-7