Imprimer
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Tetrahydrofuran-2-acetic Acid Ethyl Ester
OR939909-10G OR939909-1G OR939909-5G
APOSOR939909-10GEA 806 EUR
APOSOR939909-10G APOSOR939909-1G APOSOR939909-5G
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate 95%
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate
Formule: C₈H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059735
Numéro CAS: 2434-02-8