Imprimer
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde, 3-Formylimidazo[1,5-a]pyridine
OR939831-1G OR939831-5G
APOSOR939831-1GEA 87 EUR
APOSOR939831-1G APOSOR939831-5G
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752619
Numéro CAS: 56671-66-0