Imprimer
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939781-1G OR939781-250MG
APOSOR939781-1GEA 169 EUR
APOSOR939781-1G APOSOR939781-250MG
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid 97%
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00623268
Numéro CAS: 31719-76-3