Imprimer
Bromure de 4-méthoxyphénéthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939726-1G OR939726-5G
APOSOR939726-1GEA 24.4 EUR
APOSOR939726-1G APOSOR939726-5G
Bromure de 4-méthoxyphénéthyle 97%
Bromure de 4-méthoxyphénéthyle
Formule: C₉H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369786
Numéro CAS: 14425-64-0