Imprimer
Dichloroacetaldehyde hydrate 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939237-1G OR939237-5G
APOSOR939237-1GEA 67.3 EUR
APOSOR939237-1G APOSOR939237-5G
Dichloroacetaldehyde hydrate 90%
Dichloroacetaldehyde hydrate
Formule: C₂H₂Cl₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150652
Numéro CAS: 16086-14-9