(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939188-1G
OR939188-250MG
APOSOR939188-1GEA
406
EUR
APOSOR939188-1G
APOSOR939188-250MG
(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene
Formule:
C₁₀H₁₄O MW: 150.22 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
911200-98-1 |