Imprimer
1,3-Dihydro-1-methoxyisobenzofuran 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939007-10G OR939007-1G OR939007-5G
APOSOR939007-10GEA 1010 EUR
APOSOR939007-10G APOSOR939007-1G APOSOR939007-5G
1,3-Dihydro-1-methoxyisobenzofuran 95%
1,3-Dihydro-1-methoxyisobenzofuran
Formule: C₉H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 67536-29-2