trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938993-1G
OR938993-25G
OR938993-5G
APOSOR938993-1GEA
125
EUR
APOSOR938993-1G
APOSOR938993-25G
APOSOR938993-5G
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane 95%
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane
Formule:
C₄H₆Cl₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191421 Numéro CAS: 3883-43-0 |