Imprimer
1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938962-100MG OR938962-250MG
APOSOR938962-100MGEA 23.2 EUR
APOSOR938962-100MG APOSOR938962-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₉H₉N₃
MW: 159.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100520
Numéro CAS: 1128-56-9