Imprimer
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938863-1G OR938863-250MG
APOSOR938863-1GEA 284 EUR
APOSOR938863-1G APOSOR938863-250MG
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
Formule: C₉H₁₁N₃
Point de fusion: 220…23 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005597
Numéro CAS: 29096-75-1