Imprimer
Bromure de 3-bromophénéthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)benzene
OR938612-1G OR938612-5G
APOSOR938612-1GEA 52.2 EUR
APOSOR938612-1G APOSOR938612-5G
Bromure de 3-bromophénéthyle 97%
Bromure de 3-bromophénéthyle
Formule: C₈H₈Br₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784359
Numéro CAS: 40422-70-6