Imprimer
(2,6-Diméthyl-4H-pyran-4-ylidène)malononitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)propanedinitrile, 2-(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)malononitrile
OR938588-1G OR938588-5G
APOSOR938588-1GEA 101 EUR
APOSOR938588-1G APOSOR938588-5G
(2,6-Diméthyl-4H-pyran-4-ylidène)malononitrile 95%
(2,6-Diméthyl-4H-pyran-4-ylidène)malononitrile
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00181519
Numéro CAS: 28286-88-6