Imprimer
2,6-Naphtalènediyldiméthanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Naphthalene-2,6-diyldimethanol
OR938513-1G OR938513-5G
APOSOR938513-1GEA 206 EUR
APOSOR938513-1G APOSOR938513-5G
2,6-Naphtalènediyldiméthanol 95%
2,6-Naphtalènediyldiméthanol
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870109
Numéro CAS: 5859-93-8