Imprimer
2,2-Diphenylethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938457-1G OR938457-5G
APOSOR938457-1GEA 116 EUR
APOSOR938457-1G APOSOR938457-5G
2,2-Diphenylethanol 98%
2,2-Diphenylethanol
Formule: C₁₄H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004729
Numéro CAS: 1883-32-5