Imprimer
3-tert-Butylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938360-1G OR938360-5G
APOSOR938360-1GEA 25.8 EUR
APOSOR938360-1G APOSOR938360-5G
3-tert-Butylbenzaldehyde 95%
3-tert-Butylbenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100027
Numéro CAS: 23039-28-3