Imprimer
2-Chlorophenylacetyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938171-1G OR938171-5G
APOSOR938171-1GEA 0 EUR
APOSOR938171-1G APOSOR938171-5G
2-Chlorophenylacetyl chloride 95%
2-Chlorophenylacetyl chloride
Formule: C₈H₆Cl₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130223
Numéro CAS: 51512-09-5