Imprimer
6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(1H-Pyrazol-1-yl)nicotinic acid
OR938164-1G OR938164-5G
APOSOR938164-1GEA 104 EUR
APOSOR938164-1G APOSOR938164-5G
6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid 97%
6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid
Formule: C₉H₇N₃O₂
MW: 189.174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140749
Numéro CAS: 253315-22-9