Imprimer
Potassium isopropylxanthate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938096-25G OR938096-5G
APOSOR938096-25GEA 98.6 EUR
APOSOR938096-25G APOSOR938096-5G
Potassium isopropylxanthate 95%
Potassium isopropylxanthate
Formule: C₄H₈OS₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004930
Numéro CAS: 140-92-1