Imprimer
Methyl-4-vinylbenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938080-1G OR938080-5G
APOSOR938080-1GEA 79.9 EUR
APOSOR938080-1G APOSOR938080-5G
Methyl-4-vinylbenzoate 95%
Methyl-4-vinylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017218
Numéro CAS: 1076-96-6