Imprimer
4,5-Dihydro-1,3-oxazol-2-amine chlorhydrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Dihydrooxazol-2-amine hydrochloride
OR938063-1G OR938063-5G
APOSOR938063-1GEA 255 EUR
APOSOR938063-1G APOSOR938063-5G
4,5-Dihydro-1,3-oxazol-2-amine chlorhydrate 95%
4,5-Dihydro-1,3-oxazol-2-amine chlorhydrate
Formule: C₃H₆N₂O
MW: 122.55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060178
Numéro CAS: 375855-07-5