Imprimer
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
OR938028-1G OR938028-250MG
APOSOR938028-1GEA 464 EUR
APOSOR938028-1G APOSOR938028-250MG
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660421
Numéro CAS: 28036-33-1