Imprimer
3,4-Diméthylcyclohexanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938021-10G OR938021-1G OR938021-5G
APOSOR938021-10GEA 993 EUR
APOSOR938021-10G APOSOR938021-1G APOSOR938021-5G
3,4-Diméthylcyclohexanone 95%
3,4-Diméthylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045552
Numéro CAS: 5465-09-8