Imprimer
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938006-1G OR938006-5G
APOSOR938006-1GEA 203 EUR
APOSOR938006-1G APOSOR938006-5G
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671533
Numéro CAS: 381670-33-3