Imprimer
N-Carbobenzoxyhydroxylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR937984-1G OR937984-25G OR937984-5G OR937984-10G
APOSOR937984-1GEA 21.9 EUR
APOSOR937984-1G APOSOR937984-25G APOSOR937984-5G APOSOR937984-10G
N-Carbobenzoxyhydroxylamine 98%
N-Carbobenzoxyhydroxylamine
Formule: C₈H₉NO₃
Point de fusion: 65…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010642
Numéro CAS: 3426-71-9