Imprimer
(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, DL-Camphoroquinone
OR937963-100G OR937963-25G
APOSOR937963-100GEA 311 EUR
APOSOR937963-100G APOSOR937963-25G
(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione 98%
(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064160
Numéro CAS: 10373-78-1