Imprimer
Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate, 2,5-Dihydrothiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester
OR937937-1G OR937937-5G
APOSOR937937-1GEA 125 EUR
APOSOR937937-1G APOSOR937937-5G
Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate 95%
Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate
Formule: C₆H₈O₂S
Point de fusion: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038417
Numéro CAS: 67488-46-4