Imprimer
1,2-Dihydroxyindan 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Indandiol
OR937916-10G OR937916-1G OR937916-5G
APOSOR937916-10GEA 683 EUR
APOSOR937916-10G APOSOR937916-1G APOSOR937916-5G
1,2-Dihydroxyindan 95%
1,2-Dihydroxyindan
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 4370-02-9