Imprimer
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937815-10G OR937815-1G OR937815-5G
APOSOR937815-10GEA 719 EUR
APOSOR937815-10G APOSOR937815-1G APOSOR937815-5G
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one 95%
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Formule: C₈H₁₂O₃
MW: 156.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060139
Numéro CAS: 87769-39-9