Imprimer
Benzyl-2-chloroethyl ether 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937793-1G OR937793-25G OR937793-5G
APOSOR937793-1GEA 21.5 EUR
APOSOR937793-1G APOSOR937793-25G APOSOR937793-5G
Benzyl-2-chloroethyl ether 98%
Benzyl-2-chloroethyl ether
Formule: C₉H₁₁ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018964
Numéro CAS: 17229-17-3