Imprimer
Sulphur trioxide triethylamine complex 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937729-1G OR937729-25G OR937729-5G
APOSOR937729-1GEA 125 EUR
APOSOR937729-1G APOSOR937729-25G APOSOR937729-5G
Sulphur trioxide triethylamine complex 95%
Sulphur trioxide triethylamine complex
Formule: C₆H₁₅NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 761-01-3