Imprimer
2,4-Diethyl-6-methyl-1,3,5-trioxane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937681-1G OR937681-250MG
APOSOR937681-1GEA 0 EUR
APOSOR937681-1G APOSOR937681-250MG
2,4-Diethyl-6-methyl-1,3,5-trioxane 95%
2,4-Diethyl-6-methyl-1,3,5-trioxane
Formule: C₈H₁₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059793
Numéro CAS: 117888-04-7